P3125
Papain from papaya latex
buffered aqueous suspension, 2× Crystallized, ≥16 units/mg protein
Sinonimo/i:
Papainase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
buffered aqueous suspension
Qualità
2× Crystallized
Attività specifica
≥16 units/mg protein
PM
23.4 kDa
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- Muller glial cells
- cartilage explants
- GAG and DNA content of the tissue constructs
- decellularized tissue samples.
Azioni biochim/fisiol
. The pH optimum is 6.0-7.0
. Papain hydrolyzes esters and amides. Papain consists of a single polypeptide chain with three disulfide bridges and a sulfhydryl group necessary for activity of the enzyme.
pH optimum 6.0-7.0
Also hydrolyzes esters and amides.
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
Inibitore
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Uncover properties and applications of the cysteine protease papain and find inhibitors, substrates, and other papain products.