Vai a
C5360
L-cisteina
Sinonimo/i:
Acido (R)-2-amino-3-mercaptopropionico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
232,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
951,00 €
10 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
5.710,00 €
25 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
12.590,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.16
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160406
EC Number:
200-158-2
Beilstein/REAXYS Number:
1721408
MDL number:
232,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
non-animal source
Quality Segment
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, tested
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
General description
Il nostro portfolio di prodotti di alta qualità SAFC® per il bioprocesso supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è integrato dalla documentazione e dalle competenze necessarie per assistere i nostri clienti a rispettare tutti i requisiti definiti dal programma M-Clarity.
Programma M-Clarity
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Per richiedere la documentazione relativa a questo prodotto, contattare il Servizio Clienti e selezionare ‘Documentazione del prodotto′. Per avere accesso alla documentazione sul prodotto, è necessario sottoscrivere un accordo di riservatezza e di non divulgazione.
Application
La L-cisteina è un aminoacido non essenziale. È usata comunemente come componente dei terreni di coltura per la produzione commerciale di proteine ricombinanti ad uso terapeutico e di anticorpi monoclonali.
Biochem/physiol Actions
Agonista del recettore glutammatergico NMDA.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
95437W326305168149
L-cisteina
SAFC
C5360
L-cisteina
L-cisteina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
95437
L-cisteina
L-cisteina ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W326305
L-cisteina
L-cisteina 97%
Sigma-Aldrich
168149
L-cisteina
form
crystalline powder
form
-
form
-
form
solid
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
-
biological source
-
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, tested
impurities
-
impurities
-
impurities
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
foreign activity
cytotoxicity, tested
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-cisteina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)