Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 57,20 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 94,90 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 277,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 524,00 € |
Informazioni su questo articolo
57,20 €
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type II
form
essentially salt-free, lyophilized powder
specific activity
≥40 units/mg solid
mol wt
25,656 Da by calculation
purified by
6× crystallization
solubility
1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
foreign activity
α-chymotrypsin ≤1 U/mg (prior to activation by trypsin)
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CTRB1(618826)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥40 units/mg solid | specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein | specific activity ≥40 units/mg protein |
| biological source bovine pancreas | biological source - | biological source - | biological source - |
| Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) | Gene Information cow ... CTRB1(618826) |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility 1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 mM HCl: soluble 10 mg/mL, clear | solubility 1 mM HCl: soluble 2.0 mg/mL, clear | solubility - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?