230900
Chymotrypsin, Human Pancreas
Natiave chymotrypsin from human pancreas. Pancreatic digestive enzyme. Increased levels of this enzyme and/or its zymogen have been found in serum of individuals with cystic fibrosis.
Sinonimo/i:
Chymotrypsin, Human Pancreas
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human pancreas
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
ice cold 1 mM HCl: soluble
Attività estranea
Trypsin, none detected (when assayed against N-benzyl-L-arginine-p-nitroanilide)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1