Documenti fondamentali
A9096
Sigma-Aldrich
ProteoMass Aldolase MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, average mol wt 39,211.28 Da by calculation
Scegli un formato
5 X 1 VIAL
560,00 €
560,00 €
Prezzo di listino800,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 1 VIAL
560,00 €
About This Item
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
560,00 €
Prezzo di listino800,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
PM
average mol wt 39,211.28 Da by calculation
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 10 nmol
Applicazioni
Protein calibration standard for MALDI-MS instruments.
Note legali
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)