94141
4-Chloro-α-cyanocinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-Chlorophenyl)-2-cyano-2-propenoic acid, 3-(4-Chlorophenyl)-2-cyanoacrylic acid, p-Chloro-α-cyanocinnamic acid, p-Chlorobenzylidenecyanoacetic acid, ClCCA, NSC 2479
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
matrix substance for MALDI-MS
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Classi funzionali degli analiti
drugs of abuse, ionic liquids
Classi chimiche degli analiti
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
tecniche
MALDI-MS: suitable
Solubilità
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
Stringa SMILE
OC(=O)\C(=C\c1ccc(Cl)cc1)C#N
InChI
1S/C10H6ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
MXCRRKYUQNHWLJ-VMPITWQZSA-N
Applicazioni
- suitable as MALDI-Matrix material
- suitable for collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS)
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)