Documenti fondamentali
PFS11
Supelco
SpheriCal Mix
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Nome Commerciale
SpheriCal
Stato
powder
Durata
expiry date on the label
PM
Mr 700-1500 Da
Composizione
9-nitroanthracene, >90%
sodium trifluoroacetate, <10%
tecniche
MALDI-MS: suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
calibrants PFS1A : PFS1B : PFS1C : PFS1D = 1:1:1:1
Matrix/counter ion: 9-Nitroanthracene/Na+
Applicazioni
For mass calibration in mass spectrometry
Confezionamento
Quantity: 5 mg/vial
Note legali
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.