Vai a
A8971
ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard
vial of 10 nmol, (M+H+) 16,952.27 Da by calculation
Sinonimo/i:
Apomyoglobin, mass spec standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 x 1 vial
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
297,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
297,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
packaging
vial of 10 nmol
General description
ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard is required to calibrate and test matrix assisted laser desorption ionization (MALDI) mass spectrometers.
Application
ProteoMass Apomyoglobin MALDI-MS Standard has been used as an internal standard for MALDI-TOF-MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis.[1]
Legal Information
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B4181A8471A8846
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
packaging
vial of 10 nmol
mol wt
(M+H+) 16,952.27 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 756.3997 Da
mol wt
average mol wt 66,429.09 Da by calculation
mol wt
monoisotopic mol wt 1,045.5423 Da
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)