Documenti fondamentali
PFS20
Supelco
SpheriCal Neat
Peptide Low, suitable for MALDI-MS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nome Commerciale
SpheriCal
Stato
solid
Durata
expiry date on the label
PM
Mr 500-1600 Da (Na+-adduct)
tecniche
MALDI-MS: suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
dendritic calibrants PFS1A : PFS1B : PFS1C : PFS1D = 1:1:1:1
Applicazioni
For mass calibration in mass spectrometry
Confezionamento
Quantity: 50 μg/vial
Note legali
SpheriCal is a trademark of Polymer Factory Sweden AB
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
The Grayson research labs have focused on the synthesis and characterization of well-defined polymers. One particular theme of research has involved the optimization of the mass spectral analysis of polymers using MALDI-TOF MS and associated calibration methodologies.