92817
9-Aminoacridine
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
Aminacrine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
matrix substance for MALDI-MS
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (HPLC)
Forma fisica
powder
Classi funzionali degli analiti
metabolites
Classi chimiche degli analiti
lipids
tecniche
MALDI-MS: suitable
Impurezze
≤0.05% sulfated ash
Perdita
≤10% loss on drying
Punto di fusione
238-240 °C
Cationi in tracce
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?