Vai a
A1653
Albumina
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
1 recensori su 2 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
HSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
69,10 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
113,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
351,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
660,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1740,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2980,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
69,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
L′albumina (ALB) rappresenta il 25% delle proteine prodotte dal fegato. È una proteina costituita da un'unica catena polipeptidica con un gruppo tiolo. Nell′uomo il gene della ALB è mappato nella regione cromosomica 4q13.3.
Application
L′albumina derivata da siero umano è stata usata:
  • in saggi per l′isomerasi ciclofillina
  • come componente della soluzione di bloccaggio per la quantificazione di amminoacidi e proteine con la tecnica dell'immunogold in compartimenti subcellulari complessi
  • nella miscela per il saggio sul virus HIV pseudotipizzato con glicoproteina G (PHIV) per studiarne l′effetto sulla potenza antivirale di GSK-364735
L′albumina è stata usata per esaminare il suo effetto sull′attività battericida in vitro del cefditoren nei confronti di Streptococcus pneumonia resistenti alla penicillina.
In ambito clinico, si usa per trattare condizioni gravi e spesso potenzialmente fatali, quali shock ed emorragie causate da traumi, ustioni e interventi chirurgici.
Biochem/physiol Actions
Le albumine sono proteine monomeriche solubili presenti nei fluidi e nei tessuti corporei degli animali e nei semi di alcune piante. L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei. Le albumine sieriche sono anche di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue.
L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei ed è di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue. È stato anche osservato che l′albumina si lega a sostanze esogene, farmaci in particolare (per es. ibuprofene, warfarin) influenzandone pesantemente la farmacocinetica. Lo stress ossidativo che determina modificazioni dello stato redox dell′albumina ha effetti molto variabili sulla sua funzione fisiologica.
L′albumina serve come scorta proteica e agisce come proteina legante e di trasporto. Il legame con l′albumina consente la dissoluzione delle biomolecole nel sangue e ne garantisce un trasporto efficiente, prevenendo la perdita di sostanze per escrezione. L′ipoalbuminemia può essere causata da condizioni patologiche come vasculite, linfangectasia, glomerulonefrite e ipertensione da sindrome sinusoidale epatica.
Analysis Note
La parte restante sono principalmente globuline
Other Notes
Vedere maggiori informazioni sull′albumina sierica umana.
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1887A3782A8763
Albumina lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A1653
Albumina
Albumina lyophilized powder, essentially fatty acid free
Sigma-Aldrich
A1887
Albumina
Albumina lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3782
Albumina
Albumina lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A8763
Albumina
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free
description
lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, essentially globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
technique(s)
tissue culture: suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.007% Fatty Acids
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.1% Fatty acids
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Does the albumin contain fatty acids?
    1 risposta
    1. The fatty acid content is not determined for this product. Please see options below of items where the fatty acid content is reported:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1887
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a3782
      Utile?
  2. 本製品はプールした血清由来のHSAになりますでしょうか?また、インフォームドコンセントは取得されていますでしょうか?
    1 risposta
    1. This product is derived from pooled serum. Informed consent has been obtained.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Ridgefield, CT
    • Recensioni 3
    • Voti 2
    5 su 5 stelle.
    good solid version of albumin
    Have ordered a few times, product is useful. Crystals are easy to weigh.
    Traduci con Google
    Utile?
  2. 1 recensione solo con voto