Vai a
A7030
Sieroalbumina
heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
169,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
451,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
758,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3030,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4570,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
17.120,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable
Impurities:
essentially globulin free
Concentration:
≥95% protein
169,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
origin
USA origin
concentration
≥95% protein
free fatty acid content
≤0.02%
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable
impurities
essentially globulin free
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
protease ≤0.005 U/mg
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
L′albumina di siero bovino è una proteina che ha un ruolo chiave nella regolazione della pressione osmotica colloidale del sangue. La BSA, proteina idrosolubile costituita da 583 aminoacidi, ha un peso molecolare calcolato di 66.430 Dalton. Sei α-eliche formano i tre domini omologhi della BSA. A seconda del pH, può andare incontro a isomerizzazione conformazionale reversibile. La struttura nativa della proteina diventa reattiva e flessibile in seguito a riscaldamento.
Questo prodotto BSA viene appositamente valutato e testato per verificare le seguenti proprietà:
  • Contenuto di proteasi molto basso o nullo
  • Contenuto di acidi grassi molto basso o nullo
La BSA priva di proteasi è particolarmente utile in alcune applicazioni:
  • Saggi enzimatici
  • Saggi basati sulle proteine
  • Tecniche sensibili alle proteasi che includono:
a. immunodosaggio enzimatico (EIA)
b. ibridazione di acidi nucleici
c. radioiimmunodosaggio (RIA)
Application
L'albumina di siero bovino è stata utilizzata:
  • come componente del terreno usato per la differenziazione di cellule staminali pluripotenti umane
  • nel saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) e nell′ELISA a sandwich
  • per permeabilizzare le cellule corticali fetali
Nello specifico, questa BSA A7030 è stata usata come componente del tampone di bloccaggio in un saggio ELISA basato su peptidi per l′analisi di campioni di COVID-19 / SARS-CoV-2 (Poh, C.K. et al., Nat. Commun., 11(1), 2806 (2020)).
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Features and Benefits
  • Frazionamento per shock termico
  • Priva di proteasi
  • Priva di acidi grassi
  • Essenzialmente priva di globuline
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Preparata mediante frazionamento da shock termico
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A4919A9056B4287
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A7030
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A4919
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A9056
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
B4287
Sieroalbumina
description
heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
description
heat shock fraction, protease free, low endotoxin, suitable for cell culture, pH 7, ≥98%
description
heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 20 domande  
  1. What is the percentage composition of secondary structure?
    1 risposta
    1. The specific structural composition of this product is not determined on a lot-to-lot basis. However, this material is predominantly an α-helical protein. Based on available literature, the secondary structure consists of approximately 54–67% α-helix and 10–18% β-sheet or β-structure, with the remaining portion consisting of turns and unordered, or random-coil, regions. Variations may occur depending on the analytical method and experimental conditions.
      Utile?
  2. Is this BSA product (A7030) endotoxin free and suitable for cell culture usage?
    1 risposta
    1. This Bovine Serum Albumin is not tested for endotoxins. Please see the following options of BSA products which are tested for endotoxins:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a8806
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1933
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a2934
      Utile?
  3. Would there be any concerns storing diluted aliquots at -70C for long term storage (1 year) or is it recommended still at 2-8C?
    1 risposta
    1. The stability of this material in solution, when stored at -70 °C, has not been evaluated. However, Albumin containing solutions are generally stable when stored at -20 to -80 °C in single use aliquots for at least 1 year. Also note that a number of sterile prepared BSA solutions currently available may be stored at 2–8 °C with assigned retest dates that range from 2 – 4 years from the date of Quality Release. Albumin is quite stable in solution and freezer storage may not be necessary.
      Utile?
  4. What is the concentration or percentage of fatty acid free?
    1 risposta
    1. The minimum allowable free fatty acid content is ≤ 0.02% (w/w), as determined by enzymatic assay. A review of recent lots indicates typical values of 0.00% free fatty acids. This information is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to access a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a7030#product-documentation
      Utile?
  5. Is this product biotin-free?
    1 risposta
    1. This product is not routinely tested for Biotin. However, this material is dialyzed with a 10 kDa cutoff membrane. This dialysis step removes small molecules such as biotin, which has a molecular weight of less than 500 Da. Therefore, this product is considered low in biotin, helping to prevent interference with streptavidin–biotin binding.
      Utile?
  6. If this material was inadvertently stored at room temperature, what is the room temperature stability?
    1 risposta
    1. This product is shipped at ambient temperature and is stable at ambient temperature for up to two weeks. For long term storage refrigerated temperature is recommended.
      Utile?
  7. How long would a 20% BSA solution be stable in water stored at 4C?
    1 risposta
    1. If stored at 2-8 °C, a filter sterilized 20% BSA solution in water or aqueous buffer is generally stable for a minimum of 2.5 - 3 years.
      Utile?
  8. Is it possible that BSA contains ions such as Mg2+? I am considering adding it to the buffer, but I am concerned that it might activate the enzyme.
    1 risposta
    1. The magnesium content of this material is not routinely tested, but historical data indicates that three lots contained between 10-20 parts per million. Water is used as the pre-lyophilization solvent.
      Utile?
  9. Is product number A7030, Bovine Serum Albumin (BSA) glycosylated?
    1 risposta
    1. Unfortunately, there is currently no information available regarding the glycosylation status of BSA product A7030.
      Utile?
  10. How does protease content determined? With this value all proteases are included? Or only refers to plasmatic proteases.
    1 risposta
    1. The specific method used to test this material for protease activity is considered proprietary. However, it is based on the enzymatic cleavage of FITC-Casein. See the link below to review the FITC-Casein Enzymatic Assay to demonstrate the principal of this method.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/353/850/c3777enz.pdf
      Utile?
1–10 di 20 domande  
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto