Vai a
B4287
Sieroalbumina
heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
148,00 €
25 g
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
208,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
Impurities:
protease, free
148,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
impurities
protease, free
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
Protease free
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
A non-acetylated protein suitable as a blocking agent in Southern blotting. If your application requires nuclease-free BSA, we recommend our acetylated BSA for these critical applications.
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Features and Benefits
  • Protease free
  • Suitable for blocking non-specific protein binding sites in hybridizations
  • Heat shock fractionated
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Prepared using heat shock fractionation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6003A7030A3294
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
B4287
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A6003
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A7030
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A3294
Sieroalbumina
description
heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
description
lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
description
heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
technique(s)
electrophoresis: suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
blood typing: suitable, ligand binding assay: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable, blood typing: suitable, ELISA: suitable
assay
≥98%
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
assay
≥98%
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)