Vai a
A3294
Sieroalbumina
heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
388,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
662,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2820,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4900,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
Impurities:
protease, none detected
388,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98%
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
impurities
protease, none detected
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
BT Virus, none detected, VSV Virus, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
L′albumina è presente in abbondanza nel plasma umano. Alti livelli di albumina portano a disidratazione. Il ricambio di albumina si riscontra in genere in bambini affetti da anemia causata da deficienza di ferro. È un indicatore che predice malattie del fegato.
Application
L′albumina serica bovina è stata impiegata:
  • per bloccare il legame non specifico degli anticorpi
  • come un componente del mezzo di attivazione per indurre la motilità degli spermatozoi
  • per determinare la concentrazione della proteina della batteriocina secondo il metodo basato sull′acido bicinconico (BCA)
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Features and Benefits
  • Ottenuta mediante frazionamento per shock termico
  • Assenza di proteasi
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Preparata mediante frazionamento termico
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9056A3059A3912
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A3294
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A9056
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A3059
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Sigma-Aldrich
A3912
Sieroalbumina
description
heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
description
heat shock fraction, microbiologically tested, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
description
heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
description
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
assay
≥98%
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
assay
≥96%
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
blood typing: suitable, ELISA: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable, blood typing: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Does BSA 3294 Contain Fatty acid and globulin?
    1 risposta
    1. This product is prepared by heat-shock fractionation which tends to yield a higher purity of Fraction V Albumin. The product is not tested for the presence of globulins or fatty acids on a lot-to-lot basis. However, historical information indicates the presence of fatty acids with low to no IgG detected. Alpha-globulin has been detected in the past.
      Utile?
  2. こちらのBSAはシグナル配列(N末端からの18AA)が切断されているものと考えてよいでしょうか。
    1 risposta
    1. The signal sequence is not determined for Bovine Serum Albumin products. The signal/target sequence for BSA is most often associated with the preproalbumin in vivo. See the link below, section 3.1, for further information.
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3401331/
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 2 recensioni solo con voto