Vai a
A3782
Albumina
lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
HSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
139,00 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
388,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
450,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.550,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.340,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
EC Number:
274-272-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥99% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
Impurities:
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.1% Fatty acids
139,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Segment
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.1% Fatty acids
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
L′albumina è la proteina più abbondante nel plasma umano ed è prodotta nel fegato.[1]
L′albumina è nota come trasportatore di acidi grassi (FA). Per questo il controllo di specifici acidi grassi (FA′) è importante per la coltura delle linee cellulari, in quanto diverse linee cellulari possono presentare una diversa sensibilità a particolari acidi grassi. L′albumina del siero umano (HSA) priva di acidi grassi è utile negli esperimenti sulle colture cellulari in cui è necessario un rigido controllo del contenuto di acidi grassi specifici perché permette ai ricercatori di utilizzare particolari acidi grassi che interagiscono in modo specifico con le linee cellulari studiate. Anche l′albumina priva di acidi grassi offre siti di legame ottimali e in massimo numero per gli acidi grassi specifici per la coltura cellulare. L′impiego di HSA (albumina del siero umano) priva di acidi grassi attenua inoltre i timori relativi alla potenziale presenza di acidi grassi endogeni nella HSA non esente da acidi grassi.
L′albumina è la proteina più abbondante nel plasma umano. Nei bambini affetti da anemia sideropenica, si riscontrano alterazioni del turnover dell′albumina. La sieroalbumina è un indicatore prognostico affidabile dell′epatopatia. All′epatopatia avanzata si associa il danno ossidativo dell′albumina.
L′albumina è ampiamente usata come agente bloccante in test e analisi immunologiche e come proteina di trasporto per la diluizione di anticorpi. Prendere atto della potenziale presenza di globuline / IgG endogene nelle siero albumine umane (HSA) è quindi importante perché le globuline in tracce possono servire come antigeni per anticorpi secondari nell′attività della immuno rivelazione. Il prodotto è sottoposto a test per basso contenuto di globulina / condizione priva essenzialmente di globuline.
Application
L′albumina è stata usata per esaminare il suo effetto sull′attività battericida in vitro di cefditoren nei confronti di Streptococcus pneumonia penicillino-resistente. [2] In clinica è stata usata in condizioni gravi e spesso potenzialmente fatali quali lo shock e la perdita di sangue per traumi, ustioni e interventi chirurgici.[1] È stata usata anche per esaminare l′effetto della glicazione non enzimatica sul dispiegamento della sieroalbumina umana.[3]
L′albumina da siero umano è stata usata nella preparazione di sieroalbumina umana glicata (gHSA) in una soluzione di glucosio.[3] È stata usata anche nello studio condotto per stimare l′impatto della nanotopografia di superficie e della composizione chimica sulla compatibilità ematica.
Biochem/physiol Actions
Le albumine sono proteine monomeriche solubili presenti nei fluidi e nei tessuti corporei degli animali e nei semi di alcune piante. L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei. Le albumine sieriche sono anche di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue.
L′albumina sierica svolge le funzioni di proteina carrier per gli steroidi, gli acidi grassi e gli ormoni tiroidei ed è di vitale importanza nella regolazione delle pressioni colloido-osmotiche del sangue. È stato anche osservato che l′albumina si lega a sostanze esogene, farmaci in particolare (per es. ibuprofene, warfarin) influenzandone pesantemente la farmacocinetica. Lo stress ossidativo che determina modificazioni dello stato redox dell′albumina ha effetti molto variabili sulla sua funzione fisiologica.
Features and Benefits
  • Privo di acidi grassi / basso contenuto di acidi grassi
  • Privo di Globulina / basso contenuto di Globulina
Other Notes
Vedere maggiori informazioni sull′albumina sierica umana.
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8301A6608A7736
Albumina lyophilized powder, Fatty acid free, Globulin free, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3782
Albumina
Albumina recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A6608
Albumina
Albumina recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A7736
Albumina
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
90-100% protein basis (biuret)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative, ≤0.1% Fatty acids
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. Is this human-derived albumin also glucose-free or can we expect to have any residual or endogenous glucose contamination in it?
    1 risposta
    1. This product is not tested for glucose content.
      Utile?
  2. What is the stock concentration for Albumin for human serum?
    1 risposta
    1. A3782 Sigma-Aldrich Albumin from human serum is supplied in the form of lyophilized powder. It is soluble in H2O to 50 mg/mL.
      Utile?
  3. How many chains are there in this protein? Is it in dimer form?
    1 risposta
    1. The amino acid sequence and structure of human albumin have been determined. Human albumin is a protein with no carbohydrate content. It is a single polypeptide chain with one free sulfhydryl group on residue # 34 and 17 intrachain disulfide bonds.
      Kindly review the following citation that explains "conditions that favor partly destabilized monomers and dimers, such as low pH, high temperature, and the presence of chemical denaturants".
      Juárez J, Taboada P, Mosquera V. Existence of different structural intermediates on the fibrillation pathway of human serum albumin. Biophys J. 2009 Mar 18;96(6):2353-70. doi: 10.1016/j.bpj.2008.12.3901. PMID: 19289061; PMCID: PMC2907680.
      Utile?
  4. Is it possible that the dried powder contains traces of salts? Specifically, was it lyophilized from PBS, saline, or a salt solution?
    1 risposta
    1. The albumin from human serum (product number A3782) was in contact with deionized water before lyophilization, which was extensively processed to remove salts. While trace amounts of sodium caprylate may be present, this is not tested for. The claim that the product is salt-free is based solely on the manufacturing method described above.