This product is not tested for endotoxin. Please see the link below to review low endotoxin BSA product options:
https://www.sigmaaldrich.com/search/bovine-serum-albumin-endotoxin?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=bovine%20serum%20albumin%20endotoxin&type=product
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 149,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 528,00 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1710,00 € |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis), ≥96%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
microbiological culture: suitable
Impurities:
≤0.01% fatty acid (GC)
149,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bovine
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis), ≥96%
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
free fatty acid content
≤0.01%
technique(s)
microbiological culture: suitable
impurities
≤0.01% fatty acid (GC)
pH
7
solubility
water: soluble (50 mg/ml)
UniProt accession no.
application(s)
hematology
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
La BSA è un noto carrier degli acidi grassi (FA). Il controllo degli acidi grassi specifici è quindi importante per la coltura delle linee cellulari, in quanto diverse linee cellulari possono presentare una diversa sensibilità a particolari acidi grassi. La BSA priva di acidi grassi è utile negli esperimenti sulle colture cellulari in cui è necessario un rigido controllo del contenuto di acidi grassi specifici perché permette ai ricercatori di utilizzare particolari acidi grassi che interagiscono in modo specifico con le linee cellulari studiate. Anche l′albumina priva di acidi grassi offre siti di legame ottimali e massimi per l′aggiunta di acidi grassi specifici da utilizzare nella coltura cellulare. L′impiego di BSA priva di acidi grassi attenua inoltre i timori relativi alla potenziale presenza di acidi grassi endogeni nella BSA non priva di acidi grassi.
L′albumina da siero bovino (BSA) è una proteina plasmatica estremamente abbondante che agevola la regolazione della pressione osmotica colloidale del sangue. La BSA trova impiego in svariate applicazioni, quali la coltura cellulare, l′immunochimica e la quantificazione delle proteine.
Questo prodotto BSA è stato testato specificamente per verificare l′assenza o la presenza molto ridotta di acidi grassi.
Questo prodotto BSA è stato testato specificamente per verificare l′assenza o la presenza molto ridotta di acidi grassi.
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Features and Benefits
- Frazionato a freddo mediante etanolo
- Privo di acidi grassi essenziali
Preparation Note
Chiamato anche V frazione di Cohn; questo prodotto è ottenuto mediante una modifica del processo di Cohn per il frazionamento del plasma a freddo mediante etanolo.
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Hello, Is this BSA (A6003) low endotoxin?
1 risposta-
Utile?
-
-
What is the BSA used in I2771?
1 risposta-
The same BSA used in I2771 is A6003. It is FAA free and has no lipid profile.