Documenti fondamentali
G8295
Sigma-Aldrich
β-Glucuronidasi
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay), recombinant, expressed in E. coli overproducing strain, lyophilized powder
Sinonimo/i:
β-D-glucoronide glucoronosoidrolasi
Scegli un formato
25000 UNITS
61,80 €
500000 UNITS
643,00 €
2000000 UNITS
1.970,00 €
61,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25000 UNITS
61,80 €
500000 UNITS
643,00 €
2000000 UNITS
1.970,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
61,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Ricombinante
expressed in E. coli overproducing strain
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Attività specifica
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
PM
~290 kDa
Composizione
protein, 40-60% biuret
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Nuovo articolo tecnico che confronta le prestazioni di diversi enzimi.
Per saperne di più
sulle informazioni applicative recentemente pubblicate da Sigma R&D per l′ottimizzazione dell'idrolisi di varie classi di farmaci utilizzando enzimi ottenuti da fonti diverse e sull′impiego di un enzima purificato per via cromatografica al fine di ridurre l'effetto dell'attività di esterasi che determina la conversione di 6-MAM in morfina
Efficace nella idrolisi di steroidi glucuronidi.
Utilizzato per l'idrolisi dei glucuronidi nellanalisi dei metaboliti urinari
Qualità
Contains buffer salts and stabilizer.
Definizione di unità
One Sigma or modified Fishman unit will liberate 1.0 μg of phenolphthalein from phenolphthalein glucuronide per hr at 37 °C at the pH 6.8 (30 min assay).
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ling Xiao et al.
RSC advances, 10(39), 22966-22971 (2020-06-16)
UDP-glucuronosyltransferases (UGTs) and β-glucuronidase (GUS) catalyze entirely distinct metabolism reactions. UGTs are responsible for the glucuronidation of a variety of drugs, endogenous and environmental chemicals, whereas GUS hydrolyzes glucuronides and liberates the parent substrates. Information on the overlap of ligand
Enzymes
Methods of Enzymatic Analysis, 2, 460-461 (1974)
Shuo Gao et al.
Frontiers in chemistry, 9, 709581-709581 (2021-08-03)
For wide applications of the lacZ gene in cellular/molecular biology, small animal investigations, and clinical assessments, the improvement of noninvasive imaging approaches to precisely assay gene expression has garnered much attention. In this study, we investigate a novel molecular platform
Pascale Fança-Berthon et al.
The Journal of nutrition, 151(7), 1802-1816 (2021-04-21)
Curcuminoids from turmeric rhizome have significant health benefits but low bioavailability. To assess the pharmacokinetics of a novel natural turmeric dried colloidal suspension compared with 4 other turmeric formulations (including a standardized extract) at their respective recommended dosages. Thirty healthy men
Optimized conditions for the emzymatic hydrolysis of a-hydroxytriazolam-glucoronide in human urine.
Tsujikawa, K., et al.
Health Laboratory Science, 50, 286-289 (2004)
Articoli
β-glucuronidase (GUS) enzymes are utilized to hydrolyze glucuronide (gluc) drug metabolites to the parent drug, facilitating analysis by LC-MS/MS.
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Protocolli
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.