C9625
L-Carnosine
~99%
Sinonimo/i:
β-Alanyl-L-histidine
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Carnosine, ~99%, crystalline
Saggio
~99%
Livello qualitativo
Stato
crystalline
Colore
white to off-white
Punto di fusione
253 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
cell analysis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1
CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?