Vai a
E1752
Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt
≥99% (HPLC), estrogen metabolite, powder
Sinonimo/i:
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-glucuronide sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
168,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
737,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.930,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H29NaO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6043458
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt,
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C([O-])=O)ccc24
InChI
1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
InChI key
PBULYLQKWDXDFZ-QHIGSJCSSA-M
Application
Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt has been used as a standard:
  • to estimate estrone conjugate (E1Cs) from urine samples by enzyme immunoassays (EIAs)[1]
  • to determine corticosterone metabolites from fecal and water samples by EIA[2]
  • to estimate progesterone and estrogen levels in feces of Chinese goral by EIA[3]
Biochem/physiol Actions
Estrone 3 glucuronide (E3G) is a urinary metabolite of estrogen. Higher levels of estrone 3 glucuronide are observed during the early onset of the fertile period of the menstrual cycle.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E0251E2127E1127
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. E-1752-5mgを購入しました。 実際の内容量は5mgちょうどですか? それとも、5㎎以上入っていると保証されていますか?(例えば5.3㎎入っているとか)
    1 risposta
    1. This product is packaged by weight. The contents of the 5mg package should be fairly precise. However, some packages may be overfilled slightly. Any overfill would be limited to microgram quantities.