Vai a
G7396
β-Glucuronidasi
Type IX-A, lyophilized powder, 1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
Sinonimo/i:
β-D-glucoronide glucoronosoidrolasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
76,80 €
125000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
247,00 €
250000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
469,00 €
500000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
741,00 €
1000000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.030,00 €
2000000 units
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.790,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-606-8
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
76,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
Type IX-A
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
mol wt
290 kDa
composition
Protein, 30-70% biuret
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Nuovo articolo tecnico che confronta le prestazioni di diversi enzimi.
Per saperne di più
sulle informazioni applicative recentemente pubblicate da Sigma R&D per l′ottimizzazione dell'idrolisi di varie classi di farmaci utilizzando enzimi ottenuti da fonti diverse e sull′impiego di un enzima purificato per via cromatografica al fine di ridurre l'effetto dell'attività di esterasi che determina la conversione di 6-MAM in morfina
Efficace nella idrolisi di steroidi glucuronidi.
Utilizzato per l'idrolisi dei glucuronidi nellanalisi dei metaboliti urinari
Analysis Note
Contiene sali tampone e stabilizzatore.
Other Notes
Una unità Sigma o Fishman modificata corrisponde alla quantità in grado di liberare 1,0 μg di fenolftaleina da fenolftaleina glucuronide in un′ora a 37 °C e a pH 6,8 (saggio di 30 minuti).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G7646G8295G8162
specific activity
1,000,000-5,000,000 units/g protein (30 min assay)
specific activity
5,000,000-20,000,000 units/g protein, pH 6.8 (30 min assay)
specific activity
≥10,000,000 units/g protein (30 min assay)
specific activity
≥5,000,000 units/g protein, pH 6.8 (biuret)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
mol wt
290 kDa
mol wt
290 kDa
mol wt
~290 kDa
mol wt
69-71 kDa
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Glucuronidasi
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)