Documenti
56436C
SAFC
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio
with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without phenol red, without sodium bicarbonate, without sodium pyruvate, powder, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
DME, DMEM
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
phenol red: no
L-glutamine: yes
glucose: high
sodium pyruvate: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è una versione modificata del terreno basale Eagle (BME) che contiene concentrazioni quattro volte superiori di amminoacidi e vitamine. La formulazione originale conteneva 1000 mg/L di glucosio ed è stata utilizzata per coltivare cellule embrionali di topo. Da allora, il terreno è stato modificato in diversi modi per favorire le colture primarie di cellule di topo e pollo e di molte altre cellule normali e trasformate. Ognuno di questi terreni offre una diversa combinazione di L-glutammina e piruvato di sodio. Inoltre, i livelli di glucosio sono stati innalzati a 4500 mg/L, motivo per cui il terreno è denominato “DMEM/High”.
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of dextrose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Additionally, the dextrose level has been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High."
Quantità
Formulated to contain 13.4 grams of powder per liter of medium.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2