Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 x 1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 273,00 € |
10 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 280,00 € |
Informazioni su questo articolo
273,00 €
Nome del prodotto
Terreno Eagle modificato di Dulbecco/miscela nutritiva Ham F-12, With L-glutamine and 15 mM HEPES, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: no
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
HEPES: 15 mM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Hep-2 cells
- mouse fibroblast L‐cells
- L‐ Wnt family member 3A (Wnt3a) cells
- primary buffalo embryonic fibroblast (BEF)
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form liquid | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components NaHCO3: no | components sodium pyruvate: 0.055 g/L | components L-glutamine: no | components glucose: 3.15 g/L |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno Eagle modificato di Dulbecco/miscela nutritiva Ham F-12
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?