Documenti
51449C
SAFC
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio
with 4500 mg/L dextrose, with 110mg/L sodium pyruvate, without L-glutamine, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
DME, DMEM
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Livello qualitativo
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Componenti
phenol red: no
glucose: high
sodium pyruvate: yes
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) is a modification of Basal Medium Eagle (BME) that contains four-fold concentrations of the amino acids and vitamins. The original formulation contained 1000 mg/L of glucose and was used to culture embryonic mouse cells. Since then, it has been modified in several ways to support primary cultures of mouse and chicken cells, as well as a variety of normal and transformed cells. Each of these media offers a different combination of L-glutamine and sodium pyruvate. Additonally, the glucose levels have been raised to 4500 mg/L, contributing to the name "DMEM/High". Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/High Modified has been used as a supplement in cell culture.
Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è una versione modificata del terreno basale Eagle (BME) che contiene concentrazioni quattro volte superiori di amminoacidi e vitamine. La formulazione originale conteneva 1000 mg/L di glucosio ed è stata utilizzata per coltivare cellule embrionali di topo. Da allora, il terreno è stato modificato in diversi modi per favorire le colture primarie di cellule di topo e pollo e di molte altre cellule normali e trasformate. Ognuno di questi terreni offre una diversa combinazione di L-glutammina e piruvato di sodio. Inoltre, i livelli di glucosio sono stati innalzati a 4500 mg/L, motivo per cui il terreno è denominato “DMEM/High”.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Whole-cell Escherichia coli lactate biosensor for monitoring mammalian cell cultures during biopharmaceutical production
Geors L, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 114(6), 1290-1300 (2017)