Vai a
D1145
DMEM - high glucose
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium - high glucose
Sinonimo/i:
DME, DMEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
38,10 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
38,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno Eagle modificato di Dulbecco - alto glucosio, With 4500 mg/L glucose and sodium bicarbonate, without L-glutamine, sodium pyruvate, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Il terreno Eagle modificato di Dulbecco (DMEM) è una versione modificata del terreno basale Eagle (BME) che contiene concentrazioni quattro volte superiori di amminoacidi e vitamine. La formulazione originale conteneva 1000 mg/L di glucosio ed è stata utilizzata per coltivare cellule embrionali di topo. Da allora, il terreno è stato modificato in diversi modi per favorire le colture primarie di cellule di topo e pollo e di molte altre cellule normali e trasformate. Ognuno di questi terreni offre una diversa combinazione di L-glutammina e piruvato di sodio. Inoltre, i livelli di glucosio sono stati innalzati a 4500 mg/L, motivo per cui il terreno è denominato “DMEM/High”.
Preparation Note
Supplement with 0.584 g/L L-glutamine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D6171D0422D7777
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
glucose: high
phenol red: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
components
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
glucose: high
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
phenol red: yes
components
glucose: high
phenol red: yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: yes
components
glucose: high
sodium pyruvate: yes
NaHCO3: no
HEPES: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Can this media be used to culture COS-7 cell?
    1 risposta
    1. Yes, Product D1145 has been cited by the following publication to culture COS-7 cells.
      Nat Commun. 2021 Jul 5;12(1):4132.
      A synthetic circuit for buffering gene dosage variation between individual mammalian cells
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34226556/
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Charlottesville VA
    • Recensione 1
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Suitability of medium for immunofluorecence applic
    Convenient formulation that allows cells grown to undergo processing for immunofluorescence imaging.
    Traduci con Google
    Utile?