Vai a
D4947
DMEM - low glucose
With ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, without phenol red and sodium pyruvate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
52,60 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
52,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, L-glutamine and sodium bicarbonate, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
components
glucose: low
sodium pyruvate: no
phenol red: no
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
This modification has been shown to improve the stability of the medium.
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose has been used to grow human cell line EA.hy926.
Other Notes
Investigators who work with stem cells or cell clones frequently prefer media without phenol red.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F0415D5921D9443
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
glucose: low
sodium pyruvate: no
phenol red: no
L-glutamine: yes
components
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
components
phenol red: no
sodium pyruvate: no
glucose: low
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
components
NaHCO3: 3.7 g/L
sodium pyruvate: no
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.584 g/L
phenol red: no
HEPES: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)