Specific articles on pH and temperature range citing this product are not currently available. Please see the link below to review a publication that may be helpful:
17389
Pectinase from Aspergillus niger
powder, slightly beige, >1 U/mg
Sinonimo/i:
Polygalacturonase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Aspergillus niger
Stato
powder
Attività specifica
>1 U/mg
Colore
slightly beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Pectinase from Aspergillus powder reference 17389 Hi, can you suggest a publication with data of enzyme activity as a function of pH and temperature? Thank you in advance for your help.
1 risposta-