C1184
Cellulase from Aspergillus niger
powder, ≥0.3 units/mg solid
Sinonimo/i:
1,4-(1,3:1,4)-β-D-Glucan 4-glucanohydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥0.3 units/mg solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Cellulase belongs to the family of glycoside hydrolase, which is secreted by various cellulolytic microorganisms.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Altre note
Substrato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Protocolli
To standardize an enzymatic assay procedure of cellulase.