Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 112,00 € |
Informazioni su questo articolo
112,00 €
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI key
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | ||
|---|---|---|
| description BioReagent, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture | description ReagentPlus®, ≥99% | description ACS reagent, ≥98% |
| form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) cell culture | plant: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| product line BioReagent | product line ReagentPlus® | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese(II) sulfate monohydrate
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?