C2730
Cellulase from Trichoderma reesei
aqueous solution, ≥700 units/g
Sinonimo/i:
Celluclast 1.5L®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
fungus (Trichoderma reesei)
Livello qualitativo
Forma fisica
aqueous solution
Attività specifica
≥700 units/g
PM
68 kDa
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Densità
1.10-1.30 g/mL
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Cellulase from Trichoderma reesei is produced by submerged fermentation of a selected strain of the fungus Trichoderma reesei and catalyzes the breakdown of cellulose into glucose, cellobiose, and higher glucose polymers. It corresponds to a molecular mass of 68 kDa with optimum pH and temperature of 6 and 52° C, respectively.
Applicazioni
- for aqueous extraction of oil from corn germ
- in the enzymatic hydrolysis of Sweet Sorghum Bagasse (SSB)
- in the enzymatic digestion of paper grids
Azioni biochim/fisiol
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves