Documenti fondamentali
89216
Sigma-Aldrich
Pectinase from Aspergillus
≥0.3 U/mg
Scegli un formato
10 G
37,60 €
50 G
82,70 €
37,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
37,60 €
50 G
82,70 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.77
37,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
Aspergillus sp.
Livello qualitativo
Stato
powder
Attività specifica
≥0.3 U/mg
Temperatura di conservazione
2-8°C
Definizione di unità
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol galacturonic acid from polygalacturonic acid per minute at pH 4.0 and 50° C.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)