Vai a
11191
Histopaque®-1119
sterile-filtered, density: 1.119
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
161,00 €
6 x 100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
732,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
liquid
shelf life
Expiry date on the label.
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
density
1.119
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
L'Histopaque®-1119 è un mezzo sterile, testato per l′assenza di endotossine e pronto all′uso. Si tratta di una soluzione composta da polisaccarosio e sodio diatrizoato portata a una densità di 1,119 g/mL e pH=8,8–9,0.
Application
Histopaque®-1119 può essere usato insieme a Histopaque-1077 poiché facilita un rapido recupero di cellule mononucleate e granulociti vitali da piccoli volumi di sangue intero o midollo osseo
Biochem/physiol Actions
Il processo comporta la formazione di un doppio gradiente a seguito della stratificazione di un egual volume di Histopaque-1077 al di sopra di Histopaque-1119. Il sangue intero contenente l′anticoagulante viene delicatamente depositato sullo strato superiore di Histopaque-1077. Dopo centrifugazione, gli eritrociti risultano aggregati dal polisaccarosio e perciò sedimentano rapidamente. I granulociti si dispongono a livello dell′interfaccia inferiore formata da Histopaque-1077 e da Histopaque-1119, mentre i linfociti e le altre cellule mononucleate si dispongono a livello dell′interfaccia superiore formata dal plasma e Histopaque-1077. La maggioranza delle piastrine estranee presenti nell′interfaccia superiore può essere rimossa mediante centrifugazione a bassa velocità durante le fasi di lavaggio. La contaminazione eritrocitaria è trascurabile.
Features and Benefits
I numerosi vantaggi di Histopaque®-1119 sono:
  • permette di recuperare in maniera ottimale le cellule vitali
  • consente la separazione selettiva dei diversi tipi di cellule ematiche
  • previene la distorsione delle cellule
  • preserva la vitalità delle cellule
  • l'interferenza da parte di cellule estranee è minima
  • offre prestazioni riproducibili tra i lotti
  • è filtrato sterilmente e testato per l'assenza di endotossine
  • Stabile a 2-8°C per almeno 2 anni se mantenuto al riparo dalla luce
Legal Information
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1083110771H8889
description
sterile-filtered, density: 1.119
description
sterile-filtered, density: 1.083
description
sterile-filtered, density: 1.077
description
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, single cell analysis: suitable
density
1.119
density
1.083
density
1.077
density
1.077 at 25 °C (relative density)(lit.)
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 11 domande  
  1. Bei wieviel g muss das geschichtete (1,1077/1,119/Blut) und wie lange zentrufugiert werden um eine Trennung zu erreichen?
    1 risposta
    1. After the discontinous density gradient is prepared using Histopaque 10771 and Histopaque 1119, the tubes are centrifuged for 30 minutes at 700G. The Product Information Sheet is available from the website and includes the complete recommended procedure.
      Utile?
  2. Are there any comparable products for Pancoll at densities 1.119 g/ml and 1.077 g/ml, to be used in cell isolation for gene expression studies or diagnostics.
    1 risposta
    1. As Pancoll is polysucrose-based, Histopaque and Ficoll Paque have essentially the same formulations. For Histopaque and Ficoll Paque, products are available with densities of 1.073, 1.077, 1.083, 1.084, and 1.119 g/ml. Any of the Histopaque and Ficoll Paque products with densities of 1.077 g/ml and 1.119 g/ml should be suitable crossmatches for Pancoll products with densities of 1.077 g/ml and 1.119 g/ml.
      Utile?
  3. Is the Histopaque-1119 solution compatible with blood stored in PAXgene cell-free DNA tubes for separating different cells from the blood when used in combination with Histopaque-1077 for a double gradient?
    1 risposta
    1. The PAX gene Blood DNA tubes were not tested for compatibility with any of the Histopaque products. As a general rule, fresh blood provides the best results with the Histopaque products, and it is generally not recommended to use blood stored for more than 24 hours.
      Utile?
  4. Is there a product similar to Mono-Poly resolving media?
    1 risposta
    1. The Mono-Poly resolving media has only a slight difference in formulation compared to Histopaque 11191, primarily in its density which can vary from 1.112 to 1.116 g/ml. In contrast, the specification for Histopaque 11191 is 1.119 g/ml +/- 0.001 g/ml.
      Utile?
  5. Is it possible to use Histopaque 1119 as a double gradient media with another brand of density gradient media, such as Ficoll paque plus, or does it only work with Histopaque 1077?
    1 risposta
    1. Histopaque and Ficoll Paque are chemically identical solutions. For all practical purposes, both have polysucrose 400.
      Utile?
  6. Hi. I am trying to adapt an older protocol that calls for a certain percentage of Ficoll. What percentage does this product contain?
    1 risposta
    1. This product is a mixture of Ficoll (polysucrose 400) and sodium diatrizoate at 60 grams and 167 grams per liter, respectively. The solution may not be a suitable substitute for protocols requiring Ficoll, only. Please see product F5415 to review a 20% Ficoll solution in water. This item may a better option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/f5415
      Other pure Ficoll products are available. See these potential product numbers below:
      F4375
      F2637
      F8016
      F9378
      F8636
      F1418
      GE17-0300-50
      GE17-0300-10
      GE17-0300-05
      Utile?
  7. Can the procedure for Product 11191, Histopaque®-1119, be performed using the various Accuspin products?
    1 risposta
    1. No.  Accuspin products are intended for use with just a single density gradient - such as Histopaque® 1077.
      Utile?
  8. The Product 11191, Histopaque®-1119, froze in transit.  Is the product still suitable for use?
    1 risposta
    1. Mix the bottles upon receipt several times to ensure the product is uniform.  The products are shipped ambient and gradients in situ can form if the solution freezes during transport. As long as the bottle has not broken and no precipitate is noted, the product is suitable for use after slowly thawing and mixing.
      Utile?
  9. Can the procedure for using Product 11191, Histopaque®-1119, be used successfully with species such as rats and mice?
    1 risposta
    1. The Histopaque 1119-1 procedure was developed for use with human blood.  Due to the lower number of circulating neutrophils in rat or mouse peripheral blood, the technique tends not to work as well with rats or mice.
      Utile?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
1–10 di 11 domande  
Recensioni
Filtri attivi
  1. SSF
    • Recensioni 2
    • Voti 0
    5 su 5 stelle.
    Gradients with histo
    Brought to room temperature before using to get good separation.
    Traduci con Google
    Utile?