The formulation for H8889 Histopaque-1077 Hybri-Max consists of 5.7% polysucrose 400 and 9% sodium diatrizoate.
H8889
Addensante Histopaque®-1077 Hybri-Max™
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Sinonimo/i:
Histopaque 1077
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
liquid
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
single cell analysis: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Densità
1.077 at 25 °C (relative density)(lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.
-
What is the formulation for H8889 Histopaque-1077 Hybri-Max?
1 risposta-
Utile?
-
-
Is there a product in your inventory that is comparable to the Corning product 25-072-CV?
1 risposta-
Upon comparison of the formulation and product description, the comparable product from MilliporeSigma is identified as product number H8889. Both products, 25-072 and H8889, have a density of 1.077 g/ml and share the same formulation components, including Diatrizoic acid at 96.219 and Polysucrose 400 at 61.363.