PHR1546
Cloruro di acetilcolina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
ACh
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000002
traceable to USP 1008501
Famiglia di API
acetylcholine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
146-150 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... CHRM3(1131)
Descrizione generale
Applicazioni
Acetylcholine chloride may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical preparation using high-performance liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry.[2]
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)