Documenti fondamentali
PHR1005
Supelco
Acetaminofene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4′-idrossiacetanilide, 4-acetamidofenolo, N-(4-idrossifenil)acetammide, N-acetil-4-amminofenolo, APAP, Paracetamolo
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Beilstein:
2208089
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to BP 371
traceable to Ph. Eur. P030000
traceable to USP 1003009
Famiglia di API
paracetamol, acetaminophen
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
168-172 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Gli standard farmaceutici secondari da applicare nel controllo di qualità offrono ai laboratori e ai produttori farmaceutici un′alternativa comoda ed efficiente in termini di costo alla preparazione di standard di lavoro interni.
L′acetaminofene è un farmaco con proprietà farmacologiche antipiretiche e analgesiche.
Applicazioni
Analgesico.
L′acetaminofene può essere usato come standard per la determinazione dell′acetaminofene in campioni di siero o plasma umani con la tecnica spettrofotometrica. Può essere inoltre adoperato come standard nella stima dell′acetaminofene in formulazioni farmaceutiche utilizzando la cromatografia liquida ad alta performance (HPLC).
Risultati analitici
Questi standard secondari offrono una multi-tracciabilità agli standard primari di USP, EP (PhEur) e BP, ove disponibili.
Altre note
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) è prodotto e certificato nel rispetto delle norme ISO 17034 e ISO/CEI 17025. Tutte le informazioni relative all′uso di questo CRM sono reperibili nel certificato di analisi.
Nota a piè di pagina
Digitando LRAB7782 nello spazio seguente si può visualizzare un esempio di certificato di analisi per questo materiale. Questo certificato è solo esemplificativo e potrebbe non corrispondere al lotto che si riceve.
Prodotti consigliati
Sulla nostra piattaforma online ChemisTwin® per NMR è possibile individuare, tra quelli disponibili, un Materiale di Riferimento digitale per questo prodotto. Grazie al portale ChemisTwin® potrete utilizzare questo “gemello digitale” per confermare l′identità del vostro campione o determinare quantitativamente il composto di interesse (con uno standard digitale esterno). Bastano pochi click del mouse per visualizzare uno spettro NMR della vostra sostanza e confrontarlo online con quello del vostro campione. Per saperne di più, cliccate qui e cominciate la vostra prova gratuita.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Simultaneous high-performance liquid chromatographic stability-indicating analysis of acetaminophen and codeine phosphate in tablets and capsules
Sisco.RW, et al.
Journal of Chromatography A, 348, 253-263 (1985)
Reversed-phase HPLC method for the estimation of acetaminophen, ibuprofen and chlorzoxazone in formulations
Ravisankar.S, et al.
Talanta, 46, 1577-1581 (1998)
Spectrophotometric Screening Method for Acetaminophen in Serum and Plasma
Liu.ZT and Oka.HK
Clinical Chemistry, 26, 69-71 (1980)
Elizabeth A Davis et al.
Current biology : CB, 30(22), 4510-4518 (2020-09-19)
Vagal afferent neuron (VAN) signaling sends information from the gut to the brain and is fundamental in the control of feeding behavior and metabolism [1]. Recent findings reveal that VAN signaling also plays a critical role in cognitive processes, including
S M de Morais et al.
Gastroenterology, 102(2), 577-586 (1992-02-01)
Gilbert's syndrome occurs in 5%-7% of the human population and is caused by an inherited deficiency in the glucuronidation of endogenous bilirubin, resulting in its accumulation and jaundice. The authors of the present study have previously shown that rats with