Documenti fondamentali
Y0000002
Cloruro di acetilcolina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
ACh
Scegli un formato
50 MG
147,00 €
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
147,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Beilstein:
3571875
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acetylcholine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
146-150 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... CHRM3(1131)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Acetylcholine chloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Azioni biochim/fisiol
Il cloruro di acetilcolina, iniettata in ragione di 20 mg/kg di peso corporeo, riduce la mortalità e le citochine proinfiammatorie nel plasma di topi con sepsi indotte sperimentalmente. Il meccanismo anti-infiammatorio colinergico è probabilmente mediato dalla interazione della acetilcolina con il ricettore colinico α7n su monociti, macrofagi e neutrofili che diminuisce i livelli delle citochine proinfiammatorie come TNF-α, IL-1β e IL-6.
Neurotrasmettitore endogeno alle sinapsi colinergiche; amplifica il potenziale di azione del sarcolemma che induce le contrazioni muscolari.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Choline chloride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1133547
Choline chloride
Acido caffeico ≥99.0% (HPLC)
Supelco
60018
Acido caffeico
Serotonin analytical standard
Supelco
14927
Serotonin
Sulan Luo et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(4), 1842-1853 (2014-01-09)
This study was performed to discover and characterize the first potent α3β2-subtype-selective nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligand. A novel α4/7-conotoxin, α-CTxLvIA, was cloned from Conus lividus. Its pharmacological profile at Xenopus laevis oocyte-expressed rat nAChR subtypes was determined by 2-electrode
Peter Ong et al.
Circulation, 129(17), 1723-1730 (2014-02-28)
Coronary spasm can cause myocardial ischemia and angina in patients with and those without obstructive coronary artery disease. However, provocation tests using intracoronary acetylcholine administration are rarely performed in clinical routine in the United States and Europe. Thus, we assessed
A Altomare et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 307(1), G77-G88 (2014-05-17)
It has been shown, in animal models, that gastrointestinal tract (GIT) motility is influenced by temperature; nevertheless, the basic mechanism governing thermal GIT smooth muscle responses has not been fully investigated. Studies based on physiologically tuned mathematical models have predicted
Xiaoqun Zhang et al.
Journal of neurochemistry, 129(4), 581-590 (2014-01-31)
The GluN2 subunits that compose NMDA receptors (NMDARs) determine functional and pharmacological properties of the receptor. In the striatum, functions and potential dysfunctions of NMDARs attributed to specific GluN2 subunits have not been clearly elucidated, although NMDARs play critical roles
Patricia Paez-Gonzalez et al.
Nature neuroscience, 17(7), 934-942 (2014-06-02)
Postnatal and adult subventricular zone (SVZ) neurogenesis is believed to be primarily controlled by neural stem cell (NSC)-intrinsic mechanisms, interacting with extracellular and niche-driven cues. Although behavioral experiments and disease states have suggested possibilities for higher level inputs, it is