Vai a
A9101
Cloruro di acetilcolina
≥99% (TLC), powder or crystals
Sinonimo/i:
ACh
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 vials
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
404,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3N+CH2CH2OCOCH3Cl-
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
200-468-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3571875
eCl@ss:
32190102
404,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Cloruro di acetilcolina, pkg of 150 mg (per vial)
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder or crystals
packaging
pkg of 150 mg (per vial)
mp
146-150 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
General description
Acetylcholine is an important neurotransmitter that plays a critical role in multiple neurological systems. Crucial for neurobiology studies, acetylcholine aids researchers in understanding synaptic transmission. In other forms of research, acetylcholine has an effect and influence on tumor neurobiology for cancer R&D, as well as a variety of other cognitive processes.
Application
For use as a substrate to determine acetylcholinesterase activity. Acetylcholine chloride has been used:
  • for standard curve preparation in hestrin assay
  • in Protein expression, radioactive ligand binding assay and electrophysiological studies of Lymnaea stagnalis acetylcholine binding protein (Ls-AChBPs)
  • as a supplement in extracellular solutions for treating the voltage clamped cells in electrophysiology studies
Biochem/physiol Actions
Acetyl choline (ACh) is an essential neurotransmitter in both central and peripheral nervous system. ACh binds to nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) and causes fast excitatory neurotransmission.
Il cloruro di acetilcolina, iniettata in ragione di 20 mg/kg di peso corporeo, riduce la mortalità e le citochine proinfiammatorie nel plasma di topi con sepsi indotte sperimentalmente. Il meccanismo anti-infiammatorio colinergico è probabilmente mediato dalla interazione della acetilcolina con il ricettore colinico α7n su monociti, macrofagi e neutrofili che diminuisce i livelli delle citochine proinfiammatorie come TNF-α, IL-1β e IL-6.
Neurotrasmettitore endogeno alle sinapsi colinergiche; amplifica il potenziale di azione del sarcolemma che induce le contrazioni muscolari.
Preparation Note
Reconstituted solution is stable for 2 weeks when stored at 2-8 °C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR15461008501A2661
Cloruro di acetilcolina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1008501
Cloruro di acetilcolina
description
pkg of 150 mg (per vial)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
suitable for cell culture
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
~99%
solubility
H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
packaging
pkg of 150 mg (per vial)
packaging
pkg of 500 mg
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro di acetilcolina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)