1134368
USP
Acido citrico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
citric acid
Limite di esplosione
8 %, 65 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Punto di fusione
153-159 °C (lit.)
Solubilità
water: 383 g/L at 25 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Anhydrous Citric Acid
- Citric Acid Monohydrate
- Magnesium Carbonate, Citric Acid, and Potassium Citrate for Oral Solution
- Monoglyceride Citrate
- Powdered Garcinia Hydroxycitrate Extract
- Anticoagulant Citrate Phosphate Dextrose Solution
- Potassium Citrate Extended-Release Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)