PHR1071
Acido citrico
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Citric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. A1202000
traceable to USP 1134368
Famiglia di API
citric acid
CdA
current certificate can be downloaded
Limite di esplosione
8 %, 65 °F
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Punto di fusione
153-159 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Citric acid is a common ingredient in pharmaceutical formulations. It finds use in antacids and dentrifices because of the effervescent effect it generates upon combination with carbonates or bicarbonates. Citric acid may also be used as a buffering agent and it assists in the dispersion of suspensions in order to ensure the stability of the active ingredients and enhance the efficacy of antioxidants.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.