Documenti fondamentali
75768
Supelco
Congo Red
analytical standard
Sinonimo/i:
Congo Red 4B, Cosmos Red, Cotton Red B, Cotton Red C, Direct Red 28, Direct Red R, Direct Red Y
Scegli un formato
25 MG
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
151,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H22N6Na2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
696.66
Colour Index:
22120
Beilstein:
3894858
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
>360 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)\N=N\c5cc(c6ccccc6c5N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2/b37-35+,38-36+;;
IQFVPQOLBLOTPF-HKXUKFGYSA-L
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Ponceau Xylidine analytical standard
Supelco
22308
Ponceau Xylidine
Chrysoidine G analytical standard
Supelco
80028
Chrysoidine G
Jianjun Qiao et al.
Orphanet journal of rare diseases, 7, 95-95 (2012-12-14)
Amyloidosis cutis dyschromica is a rarely documented variant of cutaneous amyloidosis. To date, only 26 cases have been reported. The purpose of this study was to improve the clinical and histopathological data for this variant of amyloidosis and to highlight
Carmen Herrero de Dios et al.
Fungal genetics and biology : FG & B, 50, 21-32 (2012-11-15)
MAPK pathways are conserved and complex mechanisms of signaling in eukaryotic cells. These pathways mediate adaptation to different stress conditions by a core kinase cascade that perceives changes in the environment by different upstream elements and mediates adaptation through transcription
Julien Duboisset et al.
The journal of physical chemistry. B, 117(3), 784-788 (2013-01-08)
Amyloid fibrils are protein misfolding structures that involve a β-sheet structure and are associated with the pathologies of various neurodegenerative diseases. Here we show that Thioflavine-T and Congo Red, two major dyes used to image fibrils by fluorescence assays, can
M W Oli et al.
Microbiology (Reading, England), 158(Pt 12), 2903-2916 (2012-10-20)
Dental caries is a common infectious disease associated with acidogenic and aciduric bacteria, including Streptococcus mutans. Organisms that cause cavities form recalcitrant biofilms, generate acids from dietary sugars and tolerate acid end products. It has recently been recognized that micro-organisms
A Yu Mironenko et al.
Carbohydrate polymers, 92(1), 769-774 (2012-12-12)
Sensitive layer-by-layer (LbL) coatings for optical detection of gaseous NH(3) and HCl were prepared by self-assembly of oppositely charged polysaccharides (chitosan and λ-carrageenan) followed by doping LbLs with pH-sensitive dyes - bromothymol blue (BTB) and Congo red (CR). It has
Domande
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.