M9140
Methylene blue
Dye content, ≥82%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinonimo/i:
Basic Blue 9, 3,7-bis(Dimethylamino)phenazathionium chloride, Tetramethylthionine chloride
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Methylene blue, certified by the Biological Stain Commission
Grado
certified by the Biological Stain Commission
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, ≥82%
Colore
dark green
Solubilità
H2O: 4mg/4ml
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CN(C)C1=CC=C2C(SC(C3=N2)=CC(C=C3)=[N+](C)C)=C1.[H]O[H].[Cl-]
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544) , GSR(2936)
Descrizione generale
Applicazioni
- to stain vaginal cells
- for the preparation of protein aqueous ink
- to evaluate cell survival by staining
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.