Documenti fondamentali
E0502
Sigma-Aldrich
Elastin–Congo red
elastase substrate
Sinonimo/i:
Elastin Congo red
Scegli un formato
5 G
374,00 €
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
374,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
374,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Elastin−Congo red is a substrate-dye conjugate and is used in agar medium to probe elastase activity. The presence of elastase functionality leads to cleavage of the dye from the elastin substrate.[1]
Applicazioni
Elastin−Congo red has been used as a substrate for neutrophil elastase,[2] salivary elastase[3] and P. aeruginosa.[4]
Altre note
Elastin impregnated with Congo red dye.
Substrati
Substrate for the estimation of elastase.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Development of an agar diffusion method to measure elastase inhibition activity using Elastin-Congo red
Jung KH and Kim HJ
Journal of microbiology and biotechnology, 16(8), 1320-1324 (2006)
Salivary immunity in elderly individuals presented with Candida-related denture stomatitis
Gasparoto T, et al.
Gerodontology, 29(2), e331-e339 (2012)
Faizan Abul Qais et al.
ACS omega, 6(29), 18823-18835 (2021-08-03)
Quorum sensing (QS) and biofilm inhibition are recognized as the novel drug targets for the broad-spectrum anti-infective strategy to combat the infections caused by drug-resistant bacterial pathogens. Many compounds from medicinal plants have been found to demonstrate anti-infective activity. However
AiiM lactonase strongly reduces quorum sensing controlled virulence factors in clinical strains of Pseudomonas aeruginosa isolated from burned patients
Lopez-Jacome LE, et al.
Frontiers in Microbiology, 10, 2657-2657 (2019)
Activation pattern of neutrophils from blood of elderly individuals with Candida-related denture stomatitis
Gasparoto TH, et al.
European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases : Official Publication of the European Society of Clinical Microbiology, 31(6), 1271-1277 (2012)
Articoli
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.