Documenti fondamentali
234610
Sigma-Aldrich
Congo Red, High Purity
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates.
Sinonimo/i:
Congo Red, High Purity, 3,3ʹ-[(1,1ʹ-Biphenyl)-4,4ʹ-diylbis(azo)]bis(4-amino-1-naphthalenesulfonic Acid) 2Na
Scegli un formato
500 MG
126,00 €
126,00 €
A magazzinoDettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
126,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H22N6O6S2 · 2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
696.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.25
126,00 €
A magazzinoDettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥75% dye basis
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
rust
Solubilità
water: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(c(c1)N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(c6c(c(c5)[S](=O)(=O)[O-])cccc6)N)N)cccc2
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggre-gates. Useful for staining and visual detection of amyloid deposits in nerve tissue. Binds to amyloid fibrils but not to non-polymerized amyloid peptide. Inhibits the accumulation of the scrapie-associated, protease-resistant isoform of protein PrP without affecting the normal isoform possibly through overstabilization of the conformation. It is also shown to inhibit Pot1 Binding to Telomeric DNA.
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates. Useful for staining and visual detection of amyloid deposits. Does not bind to non-polymerized amyloid peptide. Inhibits the accumulation of the scrapie-associated, protease-resistant isoform of protein PrP without affecting the metabolism of the normal isoform. It is also shown to inhibit Pot1 Binding to Telomeric DNA.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
An amyloidophylic dye that specifically stains stacked β sheet aggregates
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at room temperature (20°C).
Altre note
Altschuler, S.E., et al. 2012. Biochemistrin press.
Khurana, R., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 22715.
Fezoui, Y., et al. 2000. Amyloid7, 166.
Fezoui, Y., et al. 2000. Nat. Struct. Biol.7, 1095.
Kramport, M., et al. 2000. Chem. Biol.7, 855.
Kuner, P., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 1673.
Caspi, S., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 3484.
Caughey, B., and Race, A.E. 1992. J. Neurochem.59, 768.
Taylor, D.L., et al. 1974. J. Histochem. Cytochem.22, 1105.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Methyl Orange ACS reagent, Dye content 85 %
Sigma-Aldrich
114510
Methyl Orange
Methylene blue certified by the Biological Stain Commission
Sigma-Aldrich
M9140
Methylene blue