Documenti
1.01340
Supelco
Congo red (C.I. 22120)
pH indicator, Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Congo red (C.I. 22120)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H22N6Na2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
696.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
209-358-4
NACRES:
NA.21
product name
Congo red (C.I. 22120), indicator Reag. Ph Eur
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 Pa
Forma fisica
powder
Potenza
143 mg/kg LD50, oral (Rat)
Perdita
≤5% loss on drying, 110°C
Colore
almost clear to slightly turbid red, 1.0g/L;water
red-brown
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
>360 °C
Densità bulk
600‑700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Appearance: Red-brown to brownishred powder, eventually with granular parts.
Appearance of solution (1.0 gr/l; water): Almost clear to slightly turbid, red
Transition range: pH 3.0 - pH 5.2violet - orange-red
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Sensitivity test: passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)