Documenti fondamentali
22308
Supelco
Ponceau Xylidine
analytical standard
Sinonimo/i:
Acid Red 26, Ponceau 2 R, Xylidine ponceau, Xylidine ponceau 2R
Scegli un formato
25 MG
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
172,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14N2Na2O7S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.42
Colour Index:
16150
Beilstein:
5709350
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Cc1ccc(\N=N\c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O7S2.2Na/c1-10-3-6-15(11(2)7-10)19-20-17-14-5-4-13(28(22,23)24)8-12(14)9-16(18(17)21)29(25,26)27;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
YJVBLROMQZEFPA-LLIZZRELSA-L
Descrizione generale
Ponceau xylidine is a synthetic food additive dye widely used in foodstuffs to restore the natural food color and also to enhance food appeal.[1]
Applicazioni
Ponceau xylidine may be used as a reference standard for its determination in animal feed and meat using high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD) and tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ponceau S BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
Sigma-Aldrich
P7170
Ponceau S
Determination of seven synthetic dyes in animal feeds and meat by high performance liquid chromatography with diode array and tandem mass detectors.
Zou T, et al.
Food Chemistry, 138(2-3), 1742-1748 (2013)
Shota Kurotsu et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(1), 79-88 (2014-04-29)
Idiopathic pulmonary fibrosis is thought to involve lung injury caused by reactive oxygen species (ROS), which in turn is followed by abnormal fibrosis. A transforming growth factor (TGF)-β1-induced increase in myofibroblast number plays an important role in this abnormal fibrosis.