T3516
Thioflavin T
Powder
Sinonimo/i:
Basic Yellow 1, Thioflavine T
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Thioflavin T, used as stain for amyloid
Forma fisica
powder
Composizione
Dye content, ≥65%
Solubilità
methanol: 1 mg/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)-c2sc3cc(C)ccc3[n+]2C
InChI
1S/C17H19N2S.ClH/c1-12-5-10-15-16(11-12)20-17(19(15)4)13-6-8-14(9-7-13)18(2)3;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3