19022
Sodium 1-butanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
1-Butanesulfonic acid sodium salt
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
solid
Qualità
LiChropur™
PM
160.17 g/mol
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?