Documenti fondamentali
27261
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt hydrate
purum, ≥80% C10H12N2Na4O8 basis
Sinonimo/i:
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
Scegli un formato
1 KG
76,10 €
25 KG
794,00 €
76,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
76,10 €
25 KG
794,00 €
About This Item
Formula condensata:
(NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2Na)2·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
380.17 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
76,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥80% C10H12N2Na4O8 basis
Stato
solid
Impurezze
≤15% water (Karl Fischer)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Cationi in tracce
Fe: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Qi-En Yang et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005355-e1005355 (2015-07-16)
The origin of most ovarian tumors is undefined. Here, we report development of a novel mouse model in which conditional inactivation of the tumor suppressor gene Rb1 in oocytes leads to the formation of ovarian teratomas (OTs). While parthenogenetically activated
Vladimir P Baklaushev et al.
Drug delivery, 22(3), 276-285 (2014-01-21)
Targeted drug delivery for brain tumor treatment is one of the important objectives in nanomedicine. Human glioblastoma is the most frequent and aggressive type of brain tumors. The preferential expression of membrane protein connexin 43 (Cx43) and brain-specific anion transporter