T84409
Triphenylphosphine
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
Phosphorustriphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
9 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
5 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Caratteristiche
achiral
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Parametri
air stable
P. eboll.
377 °C (lit.)
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Central nervous system,Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
356.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
180 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)