Documenti
34103-M
Sigma-Aldrich
EDTA tetrasodium tetrahydrate salt
≥99% (titration), solid, chelating agent, Calbiochem®
Sinonimo/i:
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Ethylenediaminetetraacetic Acid, 4Na, 4H₂O
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12N2O8 · 4Na · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
452.23
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
product name
EDTA, Tetrasodium Tetrahydrate Salt, Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
solid
Potenza
22 μM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 200 mg/mL
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.4H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;4*1H2/q;4*+1;;;;/p-4
XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
H+-ATPase
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Ricostituzione
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2