Documenti fondamentali
06411
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
Scegli un formato
250 G
74,80 €
1 KG
225,00 €
74,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
74,80 €
1 KG
225,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
SB.52
74,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Amberlite IRA-67 free base, free base
Livello qualitativo
Stato
beads
Umidità
~60%
tecniche
LPLC: suitable
Perdita
~55% loss on drying, 110 °C
Matrice
Acrylic (gel)
Gruppo funzionale matrice
tertiary amine
Dimensione particelle
500-750 μm
Capacità
1.6 meq/mL by wetted bed volume
Tecnica di separazione
anion exchange
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Applicazioni
Weakly basic anion exchange resin with an unusually high capacity for large organics. Common applications include: deacidification, deionization of process liquors, isolation of acidic natural products, purification of novabiacin and cephalosporins, separation of neutral and acidic amino acids below pH 10, removal of heparinic acid at low pH, concentration of citric acid, and demineralization of cheese whey.
Altre note
Previously known as IRA-68.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)